Få mere at vide
2-Aminoacetophenone hydrochloride, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Aminoacetophenone hydrochloride |
| Smeltepunkt | ∽194°C (decomposition) |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 171.63 |
| Procent renhed | 98% |