Få mere at vide
2-aminoacetophenonhydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10702135 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10702135 5 g Glass bottle 5g
10454765 1 g Glasflaske 1g
10026163 25 g Glass bottle 25g
3 options
Artikelnummer. 10702135
Brand: Thermo Scientific Acros 103100050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 5468-37-1 | C8H10ClNO | 171.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5468-37-1
Molekylær formel C8H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 171.62
MDL nummer MFCD00012873
InChI nøgle CVXGFPPAIUELDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoacetophenone hydrochloride, 2-amino-1-phenylethanone hydrochloride, phenacylamine hydrochloride, 2-aminoacetophenone hcl, 2-aminoacetophenonehydrochloride, 2-amino-1-phenylethan-1-one hydrochloride, alpha-aminoacetophenone hydrochloride, 2-aminoacetophenonehcl, ethanone, 2-amino-1-phenyl-, hydrochloride, omega-aminoacetophenone hydrochloride
PubChem CID 2723597
IUPAC navn 2-amino-1-phenylethanone;hydrochloride
SMIL Cl.NCC(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Aminoacetophenone hydrochloride
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 194.0°C
Farve Yellow to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95.0 to 105% (Argentometry)
Emballage Glass bottle
Lineær formel C6H5COCH2NH2·HCl
Mængde 5 g
Beilstein 14, 49
Merck Index 10, 7068
Formel vægt 171.63
Procent renhed 96%
Fysisk form Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Aminoacetophenone hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.