Få mere at vide
2'-aminoacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319216
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11319216 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 11319216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10895.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 551-93-9 | C8H9NO | 135,166 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2 '-Aminoacetophenone
CAS 551-93-9
Tæthed 1.118
Kogepunkt 253 °C til 255 °C
Flammepunkt 112 °C
Molekylær formel C8H9NO
Brydningsindeks 1.616
MDL nummer MFCD00007717
Mængde 10 g
Beilstein 386122
Merck Index 14,413
Synonym 2 '-aminoacetophenone, 1-2-aminophenyl ethanone, o-aminoacetophenone, 2-acetylaniline, o-acetylaniline
InChI nøgle GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=C1N
IUPAC navn 1-(2-aminophenyl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 135.166
PubChem CID 11086
Formel vægt 135.17
Procent renhed 98%