Få mere at vide
2'-aminoacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474253
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474253 250 g 250g
11309689 5 g 5g
11464253 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474253 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10895.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 551-93-9 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 551-93-9
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.17
MDL nummer MFCD00007717
InChI nøgle GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-aminoacetophenone, 1-2-aminophenyl ethanone, o-aminoacetophenone, 2-acetylaniline, o-acetylaniline, o-aminoacetylbenzene, 1-acetyl-2-aminobenzene, 1-2-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-amino, ethanone, 1-2-aminophenyl
PubChem CID 11086
IUPAC navn 1-(2-aminophenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Aminoacetophenone
Tæthed 1.118
Kogepunkt 253°C to 255°C
Flammepunkt 112°C (233°F)
Brydningsindeks 1.616
Mængde 250 g
Beilstein 386122
Merck Index 14,413
Formel vægt 135.17
Procent renhed 98%