Få mere at vide
2'-aminoacetophenon, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Aminoacetophenone |
| Tæthed | 1.118 |
| Kogepunkt | 253 °C til 255 °C |
| Flammepunkt | 112 °C (233 °F) |
| Brydningsindeks | 1.616 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 386122 |
| Merck Index | 14,413 |
| Formel vægt | 135.17 |
| Procent renhed | 98% |