Få mere at vide
2'-Aminoacetophenone, 97%
Artikelnummer. p-3735255 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
Artikelnummer. 10627454
Brand: Thermo Scientific Acros 400620050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 551-93-9 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 551-93-9
Molekylær formel C8H9NO
Molekylvægt (g/mol) 135.17
MDL nummer MFCD00007717
InChI nøgle GTDQGKWDWVUKTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-aminoacetophenone, 1-2-aminophenyl ethanone, o-aminoacetophenone, 2-acetylaniline, o-acetylaniline, o-aminoacetylbenzene, 1-acetyl-2-aminobenzene, 1-2-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-amino, ethanone, 1-2-aminophenyl
PubChem CID 11086
IUPAC navn 1-(2-aminophenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Aminoacetophenone
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 20°C
Farve Brun-gul til gul
Kogepunkt 70°C to 71°C (3.0 mmHg)
Flammepunkt 112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H4COCH3
Brydningsindeks 1.6130 to 1.617
Mængde 5 g
Beilstein 14, 41
Merck Index 14, 413
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble
Formel vægt 135.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2'-Aminoacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.