Få mere at vide
2'-aminoacetanilid, 98%
Artikelnummer. 11322449
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322449 5 g 5g
11332449 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322449 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27343.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 34801-09-7 | C8H10N2O | 150,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 34801-09-7
Molekylær formel C8H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 150.18
MDL nummer MFCD00210388
InChI nøgle MPXAYYWSDIKNTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-aminophenyl acetamide, 2'-aminoacetanilide, o-aminoacetanilide, acetamide, n-2-aminophenyl, unii-lb34xrq95v, lb34xrq95v, acetamide, n-2-aminophenyl-9ci, n-acetyl-2-aminoaniline, n-acetyl-o-phenylenediamine, 2-aminoactanilide
PubChem CID 11149
IUPAC navn N-(2-aminophenyl)acetamid
SMIL CC(=O)NC1=CC=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Aminoacetanilide
Smeltepunkt 133°C to 137°C
Mængde 5 g
Formel vægt 150.18
Procent renhed 98%