Få mere at vide
2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-N-cyclohexyl-N-methylbenzylamine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C14H22N2 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Bromhexine Hydrochloride Imp. C (EP), Bromhexine Imp. C (EP), N-(2-Aminobenzyl)-N-methylcyclohexanamine, Bromhexine Hydrochloride Impurity C, Bromhexine Impurity C |
| Formel vægt | 218.1783 |
| Procent renhed | >95% |