missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Amino-N-[3-(2-chlorobenzoyl)-5-ethyl-2-thienyl]-acetamide, TRC

Artikelnummer. 30134905
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134905 500 mg
30012243 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30134905 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA603365500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 50509-09-6
Molekylær formel C15 H15 Cl N2 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 322.81
Synonym 2-(Aminoacetamido)-3-(o-chlorobenzoyl)-5-ethylthiophene
IUPAC navn 2-amino-N-[3-(2-chlorobenzoyl)-5-ethyl-2-thienyl]acetamide
SMIL CCc1cc(C(=O)c2ccccc2Cl)c(NC(=O)CN)s1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Amino-N-[3-(2-chlorobenzoyl)-5-ethyl-2-thienyl]-acetamide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C15H15ClN2O2S/c1-2-9-7-11(15(21-9)18-13(19)8-17)14(20)10-5-3-4-6-12(10)16/h3-7H,2,8,17H2,1H3,(H,18,19)
Formel vægt 322.0543
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.