Få mere at vide
2-amino-N-(2-chlor-6-methylphenyl)-5-thiazolcarboxamid, TRC
Artikelnummer. 30134004
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134004 10 g
30012146 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134004 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60391010G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 302964-24-5
Molekylær formel C11 H10 Cl N3 O S
Molekylvægt (g/mol) 267.73
Synonym 5-Thiazolecarboxamide, 2-amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-, 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)-5-thiazolecarboxamide, 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
IUPAC navn 2-amino-N-(2-chlor-6-methylphenyl)-1,3-thiazol-5-carboxamid
SMIL Cc1cccc(Cl)c1NC(=O)c2cnc(N)s2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C11H10ClN3OS/c1-6-3-2-4-7(12)9(6)15-10(16)8-5-14-11(13)17-8/h2-5H,1H3,(H2,13,14)(H,15,16)
Formel vægt 267.0233