Få mere at vide
2-Amino-6-methylbenzoic acid, 98%
Artikelnummer. p-7022418
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11452198
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15187.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4389-50-8 | C8H8NO2 | 150.16 g/mol
2-amino-6-methylbenzoesyre reagerer med cyanogenbromid til fremstilling af 2-amino-5-methyl-benzo[d][1,3]oxazin-4-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Amino-6-methylbenzoesyre reagerer med cyanogenbromid for at fremstille 2-amino-5-methyl-benzo[d][1,3]oxazin-4-on.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4389-50-8
Molekylær formel C8H8NO2
Molekylvægt (g/mol) 150.16
MDL nummer MFCD00007809
InChI nøgle XHYVBIXKORFHFM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 6-methylanthranilic acid, 6-amino-o-toluic acid, benzoic acid, 2-amino-6-methyl, 2-amino-6-methyl-benzoic acid, 6-methylanthranilate, pubchem4957, acmc-209jvt, 6-methyl anthranilic acid, 3-amino-2-carboxytoluene, 2-carboxy-3-methylaniline
PubChem CID 151210
IUPAC navn 2-amino-6-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=CC(N)=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-methylbenzoic acid
Smeltepunkt ∼127°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 2803391
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 151.16
Procent renhed 98%