Få mere at vide
2-Amino-6-methylbenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11472198
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472198 100 g 100g
11452198 5 g 5g
11462198 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15187.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 4389-50-8 | C8H8NO2 | 150,16 g/mol
2-amino-6-methylbenzoesyre reagerer med cyanogenbromid til fremstilling af 2-amino-5-methyl-benzo[d][1,3]oxazin-4-on.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Amino-6-methylbenzoesyre reagerer med cyanogenbromid for at fremstille 2-amino-5-methyl-benzo[d][1,3]oxazin-4-on.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4389-50-8
Molekylær formel C8H8NO2
Molekylvægt (g/mol) 150.16
MDL nummer MFCD00007809
InChI nøgle XHYVBIXKORFHFM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 6-methylanthranilic acid, 6-amino-o-toluic acid, benzoic acid, 2-amino-6-methyl, 2-amino-6-methyl-benzoic acid, 6-methylanthranilate, pubchem4957, acmc-209jvt, 6-methyl anthranilic acid, 3-amino-2-carboxytoluene, 2-carboxy-3-methylaniline
PubChem CID 151210
IUPAC navn 2-amino-6-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=CC(N)=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-methylbenzoic acid
Smeltepunkt ∼127 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 2803391
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 151.16
Procent renhed 98%