Få mere at vide
2-Amino-6-methoxybenzothiazole, 98%
Artikelnummer. 10256130 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10256130 50 g Glasflaske 50g
10201932 5 g Glasflaske 5g
10791251 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10256130 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 172020500
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1747-60-0 | C8H8N2OS | 180.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1747-60-0
Molekylær formel C8H8N2OS
Molekylvægt (g/mol) 180.23
MDL nummer MFCD00005787
InChI nøgle KZHGPDSVHSDCMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-methoxybenzothiazole, 6-methoxybenzo d thiazol-2-amine, 2-benzothiazolamine, 6-methoxy, 6-methoxy-2-aminobenzothiazole, 2-amino-6-methoxy benzothiazole, benzothiazole, 2-amino-6-methoxy, 6-methoxy-2-benzothiazolamine, 6-methoxybenzothiazol-2-ylamine, unii-lat2842yvx, ccris 1393
PubChem CID 15630
IUPAC navn 6-methoxy-1,3-benzothiazol-2-amin
SMIL COC1=CC2=C(C=C1)N=C(S2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 162°C to 169°C
Farve Beige til hvid eller grå-lilla
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 50 g
Beilstein 27, II, 334
Formel vægt 180.23
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-6-methoxybenzothiazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /