Få mere at vide
2-amino-6-methoxybenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15427057
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15427057 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 15427057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34128.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 53600-33-2 | C8H9NO3 | 167,164 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-methoxybenzoic acid
CAS 53600-33-2
Smeltepunkt ∽85 °C (dekomponering)
Molekylær formel C8H9NO3
MDL nummer MFCD01941328
Mængde 1 g
Synonym 6-methoxyanthranilic acid, 6-amino-o-anisic acid, 2-amino-6-methoxy-benzoic acid, 2-amino-6-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 2-amino-6-methoxy, 6-methoxy anthranilic acid, pubchem4706, 3-amino-2-carboxyanisole, 6-methoxy-anthranilic acid, 2-carboxy-3-methoxyaniline
InChI nøgle DYZDIWNRWSNVPT-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=CC(=C1C(=O)O)N
IUPAC navn 2-amino-6-methoxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 167.164
PubChem CID 2735357
Formel vægt 167.16
Procent renhed 97%