Få mere at vide
2-Amino-6-fluorobenzoinsyre, 98%
Artikelnummer. 10148043 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10148043 5 g Glasflaske 5g
10411501 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10148043 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 306450050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 434-76-4 | C7H5FNO2 | 154,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 434-76-4
Molekylær formel C7H5FNO2
Molekylvægt (g/mol) 154.12
MDL nummer MFCD00067781
InChI nøgle RWSFZKWMVWPDGZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 6-fluoroanthranilic acid, anthralic acid, 6-fluoro, benzoic acid, 2-amino-6-fluoro, 6-amino-2-fluorobenzoic acid, 2-amino-6-fluoro-benzoic acid, 2,amino-6-fluorobenzoic acid, 4owo, pubchem1324, 6-fluoroanthanilic acid, acmc-209jun
PubChem CID 521142
SMIL NC1=CC=CC(F)=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-fluorobenzoic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 170 °C til 172 °C
Farve Gul til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H3(F)COOH
Mængde 5 g
IUPAC navn 2-amino-6-fluorbenzoat
Formel vægt 155.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver