Få mere at vide
2-Amino-6-fluorobenzoinsyre, 98%
Artikelnummer. 11494303
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494303 1 g 1g
11404313 5 g 5g
11414313 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494303 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10919.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 434-76-4 | C7H5FNO2 | 154,12 g/mol
Anvendes i syntesen af et nyt benzamid med potent neuroleptisk aktivitet. 5-fluor-2-methyl-3,l-benzoxazin-4-on blev opnået ud fra 2-amino-6-fluorbenzoesyre. Kondensationen af 2-amino-6-fluorbenzoesyremethylester og (4-fluorphenyl)acetylchlorid med N,N-dimethylamino-4-pyridin i CH2Cl2 til opnåelse af 2-fluor-6-[2-(4-fluor-phenyl)-acetylamino]-benzoesyre-methylester i 61% methylester. 2 Amino 6 fluorbenzoesyre er en anden let tilgængelig synthon til konstruktion af monofluorerede heterocykler. Reaktioner af 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-n-D_glucopyranosylbromid (2) med p-hydroxybenzaldehyd, trifluormethyl og fluorsubstitueret anilin og 2-amino-6-fluorbenzoesyre gav lO-(Pformyl- phenyl)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-(3-D-glucopyranosid. 2-fluor-6-iodbenzoesyre, en løs hvid krystal, blev syntetiseret ved at anvende 2-amino-6-fluorbenzoesyre som udgangsmateriale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til syntese af et nyt benzamid med potent neuroleptisk aktivitet. 5-fluor-2-methyl-3,l-benzoxazin-4-on blev opnået ud fra 2-amino-6-fluorbenzoesyre. Kondensationen af 2-amino-6-fluorbenzoesyremethylester og (4-fluorphenyl)acetylchlorid med N,N-dimethylamino-4-pyridin i CH2Cl2 til opnåelse af 2-fluor-6-[2-(4-fluor-phenyl)-acetylamino]-benzoesyre-methylester i 61% methylester. 2 Amino 6 fluorbenzoesyre er en anden let tilgængelig synthon til konstruktion af monofluorerede heterocykler. Reaktioner af 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-n-D_glucopyranosylbromid (2) med p-hydroxybenzaldehyd, trifluormethyl og fluorsubstitueret anilin og 2-amino-6-fluorbenzoesyre gav lO-(Pformyl- phenyl)-2,3,4,6-tetra-O-acetyl-(3-D-glucopyranosid. 2-fluor-6-iodbenzoesyre, en løs hvid krystal, blev syntetiseret ved at anvende 2-amino-6-fluorbenzoesyre som udgangsmateriale.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 434-76-4
Molekylær formel C7H5FNO2
Molekylvægt (g/mol) 154.12
MDL nummer MFCD00067781
InChI nøgle RWSFZKWMVWPDGZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym 6-fluoroanthranilic acid, anthralic acid, 6-fluoro, benzoic acid, 2-amino-6-fluoro, 6-amino-2-fluorobenzoic acid, 2-amino-6-fluoro-benzoic acid, 2,amino-6-fluorobenzoic acid, 4owo, pubchem1324, 6-fluoroanthanilic acid, acmc-209jun
PubChem CID 521142
IUPAC navn 2-amino-6-fluorbenzoesyre
SMIL NC1=CC=CC(F)=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-fluorobenzoic acid
Smeltepunkt 165 °C til 167 °C
Mængde 1 g
Beilstein 3540926
Formel vægt 155.13
Procent renhed 98%