Få mere at vide
2-Amino-6-chlorobenzoesyre, 97+%
Artikelnummer. 11464243
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11464243 5 g 5g
11319689 10 g 10g
11474243 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464243 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10890.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2148-56-3 | C7H6ClNO2 | 171,58 g/mol
2-Amino-6-chlorbenzoesyre bruges som mellemprodukt til medicin.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Amino-6-chlorbenzoesyre bruges som mellemprodukt til medicin.
Opløselighed
Meget opløselig i vand. Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke syrer og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2148-56-3
Molekylær formel C7H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD00051530
InChI nøgle SZCPTRGBOVXVCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-6-chloro, 2-amino-6-chloro-benzoic acid, 6-chloranthranilsaure, pubchem9876, acmc-1cngq, 6-chloro anthranilic acid, 2-carboxy-3-chloroaniline, 2amino-6-chlorobenzoic acid, ksc201s6b
PubChem CID 75071
IUPAC navn 2-amino-6-chlorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-chlorobenzoic acid
Smeltepunkt 149°C to 152°C
Mængde 5 g
Beilstein 2804041
Opløselighedsinformation Very soluble in water. Soluble in methanol.
Formel vægt 171.58
Procent renhed 98%