Få mere at vide
2-Amino-6-bromobenzoesyre, 97+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-6-bromobenzoic acid |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Formel vægt | 216.03 |
| Procent renhed | 98% |