Få mere at vide
2-Amino-6-bromobenzoesyre, 97+%
Artikelnummer. 15424787
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15424787 1 g 1g
15434787 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424787 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32106.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 20776-48-1 | C7H6BrNO2 | 216,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20776-48-1
Molekylær formel C7H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 216.03
MDL nummer MFCD03618455
InChI nøgle BNQPROAXWQCNKO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoanthranilic acid, 3-bromo-2-carboxyaniline, benzoic acid, 2-amino-6-bromo, buttpark 49\07-50, 2-amino-6-bromo-benzoic acid, ksc201s8r
PubChem CID 10560649
IUPAC navn 2-amino-6-brombenzoesyre
SMIL NC1=C(C(O)=O)C(Br)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-6-bromobenzoic acid
Mængde 1 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 216.03
Procent renhed 98%