Få mere at vide
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoesyre, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Smeltepunkt | 141°C to 146°C (decomposition) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 205.14 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Fast stof |