Få mere at vide
2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoesyre, 98%
Artikelnummer. 15405697
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405697 1 g 1g
15415697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32916.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 83265-56-9 | C8H6F3NO3 | 221,135 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 83265-56-9
Molekylær formel C8H6F3NO3
Molekylvægt (g/mol) 221.135
MDL nummer MFCD00176651
InChI nøgle UXNGDCBPIGOZFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-trifluoromethoxy benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethoxy-benzoic acid, 5-trifluoromethoxyanthranilic acid, 2-amino-5-trifluoromethoxy benzoicacid, benzoic acid, 2-amino-5-trifluoromethoxy, pubchem12913, acmc-20a4df, ksc496m3d, uxngdcbpigozfo-uhfffaoysa, 5-trifluoromethoxy anthranilic acid
PubChem CID 11085349
IUPAC navn 2-amino-5-(trifluormethoxy)benzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Mængde 1 g
Formel vægt 221.14
Procent renhed 98%