Få mere at vide
2-amino-5-nitrobenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 90°C to 93°C |
| Farve | Yellow to Brown |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glass bottle |
| Molekylær formel | C7H5F3N2O2 |
| Vis mere |