Få mere at vide
2-amino-5-nitrobenzotrifluorid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10154060 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10154060 25 g 25g
10072440 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10154060 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 188230250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 121-01-7
MDL nummer MFCD00007365
InChI nøgle HOTZLWVITTVZGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl aniline, 2-amino-5-nitro-trifluorobenzene, 4-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzenamine, 4-nitro-a,a,a-trifluoro-o-toluidine, benzenamine, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 5-nitro-2-aminobenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-nitroaniline, a,a,a-trifluoro-4-nitro-o-toluidine
PubChem CID 67128
IUPAC navn 4-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 90°C to 93°C
Farve Yellow to Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C7H5F3N2O2
Lineær formel H2NC6H3(NO2)CF3
Mængde 25 g
Molekylvægt (g/mol) 206.124
Formel vægt 206.12
Procent renhed ≥97.5%
Fysisk form Powder