Få mere at vide
2-amino-5-nitrobenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11418633
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418633 10 g 10g
11428633 50 g 50g
11438633 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418633 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10426.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 616-79-5 | C7H6N2O4 | 182,14 g/mol
2-Amino-5-nitrobenzoesyre, bruges som mellemprodukt til farvestoffer og lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Amino-5-nitrobenzoesyre, bruges som mellemprodukt til farvestoffer og lægemidler.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforligelig med stærke oxidationsmidler. Stabil under almindelige forhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 616-79-5
Molekylær formel C7H6N2O4
Molekylvægt (g/mol) 182.14
MDL nummer MFCD00017039
InChI nøgle RUCHWTKMOWXHLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-nitro, 2-amino-5-nitro-benzoic acid, 2-amino-5-nitrobenzoicacid, anthranilic acid, 5-nitro, 1-amino-2-carboxy-4-nitrobenzene, 2-amino-5-nitro-benzoicacid, pubchem14422, acmc-209mvd, 5-nitro anthranilic acid
PubChem CID 12032
ChEBI CHEBI:61280
IUPAC navn 2-amino-5-nitrobenzoesyre
SMIL NC1=CC=C(C=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt ∼270 °C (dekomponering)
Mængde 10 g
Beilstein 646219
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 182.14
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-nitrobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Amino-5-nitrobenzo