Få mere at vide
2-Amino-5-nitro-2'-chlorbenzophenon, TRC
Artikelnummer. 30009683
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30009683 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30009683 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA618410100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
CAS 2011-66-7
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C13 H9 Cl N2 O3
Mængde 100 mg
Synonym (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone, Clonazepam Imp. A (EP)
InChI formel InChI=1S/C13H9ClN2O3/c14-11-4-2-1-3-9(11)13(17)10-7-8(16(18)19)5-6-12(10)15/h1-7H,15H2
SMIL Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2Cl)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn (2-amino-5-nitrophenyl)-(2-chlorophenyl)metanon
Molekylvægt (g/mol) 276.68
Formel vægt 276.0302
Procent renhed >95%