Få mere at vide
2-Amino-5-methylbenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 11331307
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331307 5 g 5g
11321307 1 g 1g
11341307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331307 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01513.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 2941-78-8 | C8H9NO2 | 151,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2941-78-8
Molekylær formel C8H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 151.17
MDL nummer MFCD00007909
InChI nøgle NBUUUJWWOARGNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylanthranilic acid, 6-amino-m-toluic acid, 2-amino-5-methyl-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-methyl, m-toluic acid, 6-amino, 2-amino-5-methylbenzoicacid, unii-418xaj22v2, 2-amino-5-methyl benzoic acid, amino 2--5-methylbenzoic acid, pubchem4954
PubChem CID 76255
IUPAC navn 2-amino-5-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC=C(N)C(=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-methylbenzoic acid
Smeltepunkt ∽175°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 1101527
Formel vægt 151.16
Procent renhed 97%