Få mere at vide
2-Amino-5-methylbenzenesulfonic acid, 99%
Artikelnummer. 11450398
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11450398 50 g 50g
11460398 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11450398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24560.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 88-44-8 | C7H9NO3S | 187.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-44-8
Molekylær formel C7H9NO3S
Molekylvægt (g/mol) 187.21
MDL nummer MFCD00007908
InChI nøgle LTPSRQRIPCVMKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminotoluene-3-sulfonic acid, ptmsptmsa, ptms, ptmsa, benzenesulfonic acid, 2-amino-5-methyl, 6-amino-m-toluenesulfonic acid, red 4b acid, p-toluidine-2-sulfonic acid, p-toluidine-m-sulfonic acid, m-toluenesulfonic acid, 6-amino
PubChem CID 6934
IUPAC navn 2-amino-5-methylbenzensulfonsyre
SMIL CC1=CC=C(N)C(=C1)S(O)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-methylbenzenesulfonic acid
Mængde 50 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2211509
Formel vægt 187.22
Procent renhed 99%