Få mere at vide
2-Amino-5-methoxybenzonitril, 95%
Artikelnummer. 15289696 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15289696 5 g 5g
15279696 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15289696 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3134.38 DKK
    2819.65 DKK / 5g
    Spare 314.73 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 23842-82-2 | C8H8N2O | 148,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23842-82-2
Molekylær formel C8H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 148.17
MDL nummer MFCD05149280
InChI nøgle SRWMPAZUWXLIPG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3513002
IUPAC navn 2-amino-5-methoxybenzonitril
SMIL COC1=CC(C#N)=C(N)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-methoxybenzonitrile
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Mængde 5 g
Synonym 2-amino-5-methoxy-benzonitrile, 2-cyano-4-methoxyaniline, benzonitrile, 2-amino-5-methoxy, ksc495g0f, 4-amino-3-cyanoanisole, benzonitrile,2-amino-5-methoxy
Formel vægt 148.16
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-methoxybenzonitrile, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.