Få mere at vide
2-Amino-5-methoxybenzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 11358355
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358355 5 g 5g
11348355 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358355 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10295.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 6705-03-9 | C8H9NO3 | 167,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6705-03-9
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.16
MDL nummer MFCD00016509
InChI nøgle UMKSAURFQFUULT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methoxyanthranilic acid, 2-amino-5-methoxybenzoicacid, 2-amino-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-methoxy, pubchem2544, acmc-1b7jp, 5-methoxy anthranilic acid, 5-methoxyanththranillic acid, ksc495k4p, anthranilic acid, 5-methoxy
PubChem CID 277930
IUPAC navn 2-amino-5-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-methoxybenzoic acid
Smeltepunkt 150 °C til 152 °C
Mængde 5 g
Beilstein 777690
Formel vægt 167.16
Procent renhed ≥98%