Få mere at vide
2-Amino-5-iodobenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11448687
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11448687 25 g 25g
11438687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448687 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19838.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 5326-47-6 | C7H6INO2 | 263,034 g/mol
2-Amino-5-iodbenzoesyre bruges i en bred vifte af medicinske industrielle applikationer såvel som i ernæringsprodukter til mennesker og dyr, såsom farmaceutiske mellemprodukter, polariserende film til Liquid Crystal Display (LCD) kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Amino-5-iodbenzoesyre bruges i en bred vifte af medicinske industrielle applikationer såvel som i ernæringsprodukter til mennesker og dyr såsom antiseptika og desinfektionsmidler, farmaceutiske mellemprodukter, polariserende film til flydende krystaldisplay [LCD] kemikalier.
Opløselighed
Opløseligt i alkohol. Uopløseligt i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares i mørke. Inkompatibel med lys og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5326-47-6
Molekylær formel C7H6INO2
Molekylvægt (g/mol) 263.034
MDL nummer MFCD00007849
InChI nøgle GOLGILSVWFKZRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-iodoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-iodo, 5-iodoanthranil acid, anthranilic acid, 5-iodo, 2-amino-5-iodo-benzoic acid, pubchem2543, 5-iodo anthranilic acid, acmc-1ays8, 2-amino-5-iodobenzoicacid, 5-iodo-2-aminobenzoic acid
PubChem CID 72911
IUPAC navn 2-amino-5-iodbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-iodobenzoic acid
Smeltepunkt ∼220 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 639029
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 263.03
Procent renhed 98%