Få mere at vide
2-Amino-5-fluorobenzoic acid, 97%
Artikelnummer. p-7025786
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11426974
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B21458.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 446-08-2 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 446-08-2
Molekylær formel C7H6FNO2
Molekylvægt (g/mol) 155.128
MDL nummer MFCD00055566
InChI nøgle FPQMGQZTBWIHDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-fluoroanthranilic acid, 2-amino-5-fluoro-benzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-fluoro, 5-faa, 5-fluoro-2-aminobenzoic acid, 4own, 5rg, pubchem1322, 5-fluoroanthanilic acid, acmc-209jyo
PubChem CID 101412
ChEBI CHEBI:78042
IUPAC navn 2-amino-5-fluorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
Smeltepunkt 182°C to 184°C
Mængde 1 g
Beilstein 2803664
Formel vægt 155.13
Procent renhed ≥98%