Få mere at vide
2-Amino-5-fluorobenzoinsyre, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-fluorobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 182 °C til 184 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2803664 |
| Formel vægt | 155.13 |
| Procent renhed | ≥98% |