Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Amino-5-fluorobenzoic acid |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 181 °C til 185 °C |
| Farve | Brun til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 96% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | H2NC6H3(F)COOH |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |