Få mere at vide
2-Amino-5-cyano-N-methyl-3-methylbenzamid, TRC
Artikelnummer. 30133245
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133245 500 mg
30138710 1 g
30010418 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133245 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA414995500MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 890707-29-6
Molekylær formel C10H11N3O
Molekylvægt (g/mol) 189.22
Synonym 2-Amino-5-cyano-N,3-dimethylbenzamide
IUPAC navn 2-amino-5-cyano-N,3-dimethylbenzamid
SMIL CNC(=O)c1cc(cc(C)c1N)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-cyano-N-methyl-3-methylbenzamide
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C10H11N3O/c1-6-3-7(5-11)4-8(9(6)12)10(14)13-2/h3-4H,12H2,1-2H3,(H,13,14)
Formel vægt 189.0902