Få mere at vide
2-amino-5-chlorbenzylalkohol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493947
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493947 25 g 25g
15483947 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493947 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H30531.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 37585-25-4 | C7H8ClNO | 157.597 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37585-25-4
Molekylær formel C7H8ClNO
Molekylvægt (g/mol) 157.597
MDL nummer MFCD00075163
InChI nøgle CLKBZWDZDVOIGJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 586754
IUPAC navn (2-amino-5-chlorphenyl)methanol
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)CO)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chlorobenzyl alcohol
Smeltepunkt 107°C to 109°C
Mængde 25 g
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 2-amino-5-chlorophenyl methanol, 2-amino-5-chlorobenzyl alcohol, 2-amino-5-chloro-phenyl-methanol, benzenemethanol, 2-amino-5-chloro, acmc-20ao4o, 2-amino-5-chlorobenzenemethanol, 2-hydroxymethyl-4-chloroaniline, benzenemethanol,2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chlorophenyl methanol #
Formel vægt 157.6
Procent renhed 98%