Få mere at vide
2-amino-5-chlorbenzophenon, TRC
Artikelnummer. 30132488
Skift visning
Mængde:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132488 50 g
17953485 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132488 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA60349050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 719-59-5
Molekylær formel C13 H10 Cl N O
Molekylvægt (g/mol) 231.68
Synonym (2-Amino-5-chlorophenyl)phenylmethanone, Prazepam Imp. C (EP), Dipotassium Clorazepate Imp. A (EP), Alprazolam Imp. E (EP), Oxazepam Imp. D (EP), 2-Amino-5-chlorobenzophenone, Chlordiazepoxide Hydrochloride Imp. C (EP), Aminochlorobenzophenone
IUPAC navn (2-amino-5-chlorophenyl)-phenylmethanon
SMIL Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chlorobenzophenone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C13H10ClNO/c14-10-6-7-12(15)11(8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,15H2
Formel vægt 231.0451
Procent renhed >95%