Få mere at vide
2-Amino-5-chlorbenzophenon, 98%
Artikelnummer. 10479433 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10479433 25 g Plastflaske 25g
10498620 100 g Plastflaske 100g
10229443 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10479433 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 103340250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
CAS: 719-59-5 | C13H10ClNO | 231,68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 719-59-5
Molekylær formel C13H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 231.68
MDL nummer MFCD00007839
InChI nøgle ZUWXHHBROGLWNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chlorobenzophenone, 2-amino-5-chlorophenyl phenyl methanone, 2-benzoyl-4-chloroaniline, methanone, 2-amino-5-chlorophenyl phenyl, 2-amino-5-chlorbenzophenone, 5-chloro-2-aminobenzophenone, 2-amino-5-chlorobenzylphenone, benzophenone, 2-amino-5-chloro, unii-fr80014zbt, 2-amino-5-chlorophenyl phenylmethanone
PubChem CID 12870
IUPAC navn (2-amino-5-chlorphenyl)-phenylmethanon
SMIL NC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chlorobenzophenone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 96°C to 100°C
Farve Gul
Kogepunkt 207°C
Flammepunkt 211°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2NC6H3(Cl)COC6H5
Mængde 25 g
Beilstein 14, 79
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble
Formel vægt 231.68
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-chlorobenzophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.