Få mere at vide
2-amino-5-chlorbenzophenon, 98+%
Artikelnummer. 11417707
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417707 100 g 100g
11427707 500 g 500g
11437707 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15720.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 719-59-5 | C13H10ClNO | 231,68 g/mol
Det bruges i de heterocykliske synteser baseret på reaktionerne af dimethylacetylendicarboxylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges i de heterocykliske synteser baseret på
reaktionerne af dimethylacetylendicarboxylat.
Opløselighed
Opløselighed i methanol giver meget svag turbiditet. Opløselig i DMSO.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 719-59-5
Molekylær formel C13H10ClNO
Molekylvægt (g/mol) 231.68
MDL nummer MFCD00007839
InChI nøgle ZUWXHHBROGLWNH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-chlorobenzophenone, 2-amino-5-chlorophenyl phenyl methanone, 2-benzoyl-4-chloroaniline, methanone, 2-amino-5-chlorophenyl phenyl, 2-amino-5-chlorbenzophenone, 5-chloro-2-aminobenzophenone, 2-amino-5-chlorobenzylphenone, benzophenone, 2-amino-5-chloro, unii-fr80014zbt, 2-amino-5-chlorophenyl phenylmethanone
PubChem CID 12870
IUPAC navn (2-amino-5-chlorphenyl)-phenylmethanon
SMIL NC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chlorobenzophenone
Smeltepunkt 96°C to 99°C
Tæthed 1.33
Flammepunkt 211°C (412°F)
Mængde 100 g
Beilstein 475640
Formel vægt 231.68
Procent renhed ≥98%