Få mere at vide
2-amino-5-chlorobenzosyre, 98%
Artikelnummer. 11446887
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446887 100 g 100g
11426887 5 g 5g
11436887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14329.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 635-21-2 | C7H6ClNO2 | 171,58 g/mol
2-Amino-5-chlorbenzoesyre anvendes til fremstilling af sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler (DMARDs). Bruges også til fremstilling af 6-chlor-3H-quinazolin-4-on ved en temperatur på 180 °C.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Amino-5-chlorbenzoesyre anvendes til fremstilling af sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler (DMARD'er). Bruges også til fremstilling af 6-chlor-3H-quinazolin-4-on ved en temperatur °på 180 C.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 635-21-2
Molekylær formel C7H6ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 171.58
MDL nummer MFCD00007838
InChI nøgle IFXKXCLVKQVVDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloroanthranilic acid, 5-chloro-2-aminobenzoic acid, benzoic acid, 2-amino-5-chloro, anthranilic acid, 5-chloro, 2-amino-5-chloro-benzoic acid, unii-z2y66jmi31, 2-carboxy-4-chloroaniline, chembl36767, 5-amino-3-carboxy-1-chlorobenzene, 2-amino-5-chlorobenzoicacid
PubChem CID 12476
IUPAC navn 2-amino-5-chlorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chlorobenzoic acid
Smeltepunkt ∼208 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 639027
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 171.58
Procent renhed 98%