Få mere at vide
2-amino-5-chlorobenzamid, 98+%
Artikelnummer. 11469073
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11469073 1 g 1g
11479073 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469073 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11153.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5202-85-7 | C7H7ClN2O | 170,596 g/mol
2-Amino-5-chlorbenzamid reagerer med 2-Azido-benzoylchlorid for at få 2-Azido-5'-chlor-2'-carboxamidobenzanilid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Amino-5-chlorbenzamid reagerer med 2-Azido-benzoylchlorid for at få 2-
Azido-5′ -chlor-2′ -carboxamidobenzanilid.
Opløselighed
Opløselig i acetone.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5202-85-7
Molekylær formel C7H7ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 170.596
MDL nummer MFCD00017126
InChI nøgle DNRVZOZGQHHDAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloroanthranilamide, benzamide, 2-amino-5-chloro, 2-amino-5-chloro-benzamide, 5-chloro-2-aminobenzamide, 2-azanyl-5-chloranyl-benzamide, pubchem13624, acmc-1axdu, 3-14-00-00963 beilstein handbook reference, 5mk
PubChem CID 78876
IUPAC navn 2-amino-5-chlorbenzamid
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)N)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chlorobenzamide
Smeltepunkt 169°C to 173°C
Mængde 1 g
Beilstein 743347
Opløselighedsinformation Soluble in acetone.
Formel vægt 170.6
Procent renhed ≥98%