Få mere at vide
2-amino-5-chlorobenzaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11348476
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11348476 5 g 5g
11338476 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17515.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 20028-53-9 | C7H6ClNO | 155,581 g/mol
2-Amino-5-Chlorobenzaldehyd anvendes som råmateriale i organisk syntese. Det tjener også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Amino-5-Chlorobenzaldehyd anvendes som råmateriale i organisk syntese. Det tjener også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20028-53-9
Molekylær formel C7H6ClNO
Molekylvægt (g/mol) 155.581
MDL nummer MFCD02093936
InChI nøgle KUIFMGITZFDQMP-UHFFFAOYSA-N
Synonym pubchem7364, acmc-209vm9, 3-chloro-6-aminobenzaldehyde, 2-amino-5-chloro-benzaldehyde, 2-amino-5-chlorobenz-aldehyde, 5-chloroanthranilaldehyde
PubChem CID 2773898
IUPAC navn 2-amino-5-chlorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)C=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-chlorobenzaldehyde
Smeltepunkt 68 °C til 74 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2716096
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 155.58
Procent renhed 97%