Få mere at vide
2-Amino-5-bromobenzonitril, 96%
Artikelnummer. 15471388
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15471388 5 g 5g
15481388 250 mg 250mg
15461388 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15471388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55217.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 39263-32-6 | C7H5BrN2 | 197,04 g/mol
2-Amino-5-brombenzonitril kan reagere med Oxalsyredimethylester for at få 5-Brom-N-methylanthranilonitril.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Amino-5-brombenzonitril kan reagere med Oxalsyredimethylester for
at få 5-Brom-N-methylanthranilonitril.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39263-32-6
Molekylær formel C7H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 197.04
MDL nummer MFCD00158946
InChI nøgle OATYCBHROMXWJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-2-cyanoaniline, 2-amino-5-brombenzonitrile, 2-amio-5-bromobenzonitrile, 5-bromoanthranilonitrile, 2-amino-5-bromobenzenecarbonitrile, 2-amino-5-bromo-benzonitrile, benzonitrile, 2-amino-5-bromo, 2-bromo-5-cyanoaniline, pubchem4602, 2-cyano-4-bromoaniline
PubChem CID 429740
IUPAC navn 2-amino-5-brombenzonitril
SMIL NC1=CC=C(Br)C=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromobenzonitrile
Smeltepunkt 96 °C til 100 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol.
Formel vægt 197.03
Procent renhed 96%