Få mere at vide
2-Amino-5-bromobenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11473894
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473894 100 g 100g
11453894 5 g 5g
11463894 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473894 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11915.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 5794-88-7 | C7H6BrNO2 | 216,034 g/mol
Det bruges til fremstilling af hepatitis C-virus NS5b RNA-polymerasehæmmere. Anvendes også til bestemmelse af kobolt, kobber, nikkel og zink.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til fremstilling af hepatitis C-virus NS5b RNA-polymerasehæmmere. Anvendes også til bestemmelse af kobolt, kobber, nikkel og zink.
Opløselighed Opløselig i methanol og dimethylsulfoxid
.
Noter
Lysfølsom, opbevares i mørke. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5794-88-7
Molekylær formel C7H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 216.034
MDL nummer MFCD00007823
InChI nøgle CUKXRHLWPSBCTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-bromo, anthranilic acid, 5-bromo, 2-amino-5-bromo-benzoic acid, 5-bromo-2-aminobenzoic acid, 2-amino-5-bromobenzoicacid, 2-amino-5-bromo benzoic acid, 5-bromo anthranilic acid, buttpark 89\07-49, 5-bromo-2-amino-benzoic acid
PubChem CID 79858
IUPAC navn 2-amino-5-brombenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromobenzoic acid
Smeltepunkt ∼215 °C (dekomponering)
Mængde 100 g
Beilstein 639028
Følsomhed Lysfølsom
Merck Index 14,1405
Opløselighedsinformation Opløselig i methanol og dimethylsulfoxid.
Formel vægt 216.03
Procent renhed 98%