Få mere at vide
2-Amino-5-bromobenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 10319360 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10319360 5 g 5g
10229173 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10319360 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305620050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 5794-88-7 | C7H6BrNO2 | 216,03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5794-88-7
Molekylær formel C7H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 216.03
MDL nummer MFCD00007823
InChI nøgle CUKXRHLWPSBCTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromoanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-5-bromo, anthranilic acid, 5-bromo, 2-amino-5-bromo-benzoic acid, 5-bromo-2-aminobenzoic acid, 2-amino-5-bromobenzoicacid, 2-amino-5-bromo benzoic acid, 5-bromo anthranilic acid, buttpark 89\07-49, 5-bromo-2-amino-benzoic acid
PubChem CID 79858
IUPAC navn 2-amino-5-brombenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromobenzoic acid
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 218 °C til 220 °C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC6H3(Br)CO2H
Mængde 5 g
Merck Index 15, 1412
Formel vægt 216.03
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver