Få mere at vide
2-amino-5-brom-2'-fluorbenzophenon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418478
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15418478 5 g 5g
15408478 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418478 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61882.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 1479-58-9 | Molekylformel: C13H9BrFNO | Molekylvægt: 294,12 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1479-58-9
Molekylær formel C13H9BrFNO
Molekylvægt (g/mol) 294.12
MDL nummer MFCD00038380
InChI nøgle XCOKDXNGCQXFCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone, 2-amino-2'-fluoro-5-bromobenzophenone, 2-amino-5-bromophenyl 2-fluorophenyl methanone, methanone, 2-amino-5-bromophenyl 2-fluorophenyl, 4-bromo-2-2-fluorobenzoyl aniline, 2-amino-5-bromophenyl 2-fluorophenyl ketone, 2-amino-5-bromo-2-fluorobenzophenone, 2-amino-5-bromo-phenyl-2-fluoro-phenyl-methanone, 2-amino-2-fluoro-5-bromobenzophenone, 2-amino-5-bromo-2'-fluoro benzophenone
PubChem CID 73865
IUPAC navn (2-amino-5-bromphenyl)-(2-fluorphenyl)methanon
SMIL NC1=CC=C(Br)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-bromo-2'-fluorobenzophenone
Smeltepunkt 100 °C til 104 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 294.12
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof