Få mere at vide
2-Amino-5(6)-benzoylbenzimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Amino-1H-benzimidazol-5-yl)phenylmethanone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H11N3O/c15-14-16-11-7-6-10(8-12(11)17-14)13(18)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H3,15,16,17) |
| Formel vægt | 237.0902 |
| Procent renhed | >95% |