Få mere at vide
2-amino-5-(4-pyridyl)-1,3,4-thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481770
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481770 10 g 10g
11471770 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11481770 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27514.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2002-04-2 | C9H6BrF3O | 267.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2002-04-2
MDL nummer MFCD00473692
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-(4-pyridyl)-1,3,4-thiadiazole
Smeltepunkt 242°C to 248°C
Molekylær formel C9H6BrF3O
Mængde 10 g
Synonym 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 3-trifluoromethyl phenacyl bromide, 2-bromo-3'-trifluoromethylacetophenone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 2-bromo-3'-trifluoromethyl acetophenone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl-phenyl-ethanone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl-1-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-3-trifluoromethyl phenyl, 3-trifluoromethylphenacylbromide
InChI nøgle TZIYNLSEBAYCBZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)CBr
IUPAC navn 2-brom-1-[3-(trifluormethyl)phenyl]ethanon
Molekylvægt (g/mol) 267.05
PubChem CID 2778386
Formel vægt 178.21
Procent renhed 97%