Få mere at vide
2-amino-5-(4-pyridyl)-1,3,4-thiadiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471770
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471770 1 g 1g
11481770 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471770 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27514.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2002-04-2 | C9H6BrF3O | 267.05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2002-04-2
MDL nummer MFCD00473692
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-5-(4-pyridyl)-1,3,4-thiadiazole
Smeltepunkt 242°C to 248°C
Molekylær formel C7H6N4S
Mængde 1 g
Synonym 5-pyridin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 2-amino-5-4-pyridyl-1,3,4-thiadiazole, 2-amino-5-4-pyridinyl-1,3,4-thiadiazole, 5-4-pyridyl-1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-pyridin-4-yl-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, 2-amino-5-pyridin-4-yl-1,3,4-thiadiazole, pyridine, 4-2-amino-1,3,4-thiadiazol-5-yl, 4-2-amino-1,3,4-thiadiazol-5-yl pyridine, 2-amino-5-4-piridil-1,3,4-tiadiazolo, 5-4-pyridyl-1,3,4-thiazol-2-yl-amine
InChI nøgle KTWDTPBHCWJWGJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CN=CC=C1C2=NN=C(S2)N
IUPAC navn 5-pyridin-4-yl-1,3,4-thiadiazol-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 178.21
PubChem CID 121269
Formel vægt 178.21
Procent renhed 97%