Få mere at vide
2-Amino-4-(trifluoromethyl)thiophenolhydrochlorid, 97%
Artikelnummer. 11362207
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362207 1 g 1g
11372207 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09683.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4274-38-8 | C7H7ClF3NS | 229,65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4274-38-8
Molekylær formel C7H7ClF3NS
Molekylvægt (g/mol) 229.65
MDL nummer MFCD00042600
InChI nøgle FIAGYDIJZOWVAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-trifluoromethyl benzenethiol hydrochloride, 3-amino-4-mercaptobenzotrifluoride hydrochloride, 2-amino-4-trifluoromethylthiophenol hydrochloride, 2-amino-4-trifluoromethyl benzene-1-thiol hydrochloride, 2-amino-4-trifluoromethyl thiophenol hydrochloride, 2-amino-4-trifluoromethyl benzene-1-thiol, chloride, pubchem2827, c7h6f3ns.hcl, dsstox_cid_31681, dsstox_rid_97532
PubChem CID 2734678
IUPAC navn 2-amino-4-(trifluormethyl)benzenthiol;hydrochlorid
SMIL [H+].[Cl-].NC1=CC(=CC=C1S)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-(trifluoromethyl)thiophenol hydrochloride
Smeltepunkt 186°C to 190°C
Tæthed 2.46
Mængde 1 g
FN nummer UN1759
Beilstein 4273774
Formel vægt 229.65
Procent renhed 97%