Få mere at vide
2-amino-4-nitrobenzoesyre, 97+%
Artikelnummer. 15472209
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15472209 100 g 100g
15462209 25 g 25g
15482209 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15472209 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64831.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
CAS: 619-17-0 | C7H6N2O4 | 182,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-17-0
Molekylær formel C7H6N2O4
Molekylvægt (g/mol) 182.14
MDL nummer MFCD00007262
InChI nøgle UEALKTCRMBVTFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-nitrobenzoic acid, 4-nitroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-nitro, 2-amino-4-nitrobenzoicacid, anthranilic acid, 4-nitro, ccris 441, 2-amino-4-nitro-benzoic acid, 4-nitro-2-aminobenzoic acid, dsstox_cid_963, dsstox_rid_75891
PubChem CID 12076
ChEBI CHEBI:75335
IUPAC navn 2-amino-4-nitrobenzoesyre
SMIL NC1=CC(=CC=C1C(O)=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 257°C (literature)
Mængde 100 g
Beilstein 785071
Formel vægt 182.13
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Fast stof