Få mere at vide
2-amino-4-methylbenzonitril, 98%
Artikelnummer. 11359358
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11359358 25 g 25g
11349358 1 g 1g
11339358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11359358 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 043260.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Add to basket
CAS: 26830-96-6 | C8H8N2 | 132,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26830-96-6
Molekylær formel C8H8N2
Molekylvægt (g/mol) 132.17
MDL nummer MFCD00173706
InChI nøgle LGNVAEIITHYWCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-5-methylaniline, 3-amino-4-cyanotoluene, 2-amino-4-methyl-benzonitrile, 4-methyl-2-aminobenzonitrile, benzonitrile, 2-amino-4-methyl, 2-amino-4-methylbenzenecarbonitrile, 2-amino-4-methylbenzonitril, 6-cyano-m-toluidine, pubchem4661, 4-methylanthranilonitrile
PubChem CID 2801276
IUPAC navn 2-amino-4-methylbenzonitril
SMIL CC1=CC=C(C#N)C(N)=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Amino-4-methylbenzonitrile
Smeltepunkt 91 °C til 93 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Formel vægt 132.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver